Learn More
Bel-Art™ Muestreadores de fuelle SP Scienceware™
Código de producto. 15436594 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
50 ml
Longitud (métrico):
39 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15436594 20 ml 39 cm paquete de 5
12832021 50 ml 50 cm paquete de 5
2 options
Código de producto. 15436594
Marca: Bel-Art™ H378230020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un muestreo rápido y sencillo con funcionamiento con una sola mano
  • Punta cónica larga con abertura de 4 mm
  • Estructura de polietileno con certificación de la FDA
  • Graduación para indicar el volumen recogido
Especificaciones
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Cantidad 5/paq.
Estilo de punta Cónico
Tipo de empaquetado Bolsa
Color Translúcido
Volumen (métrico) 20 ml
Longitud (métrico) 39 cm
Tipo Muestreador de fuelle
Desechables Single-use