Learn More
Bel Art™ Herramienta de grabado con alimentación por batería y soporte SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Punta de grabado adicional
Requires
Pilas AA (no incluidas)
Herramienta de grabado (fabr. cat. F441500005)
- Sostenga la herramienta de grabado como un bolígrafo, pulse el botón de encendido, aplique una presión ligera, y escriba para marcar permanentemente la mayoría de los materiales, incluidos el vidrio, el plástico, la madera, el metal, el hueso y la piedra
- Batería portátil e inalámbrica: Funciona con dos pilas AA (no incluidas)
- Usar en interiores o sobre el terreno
- Las marcas no se desvanecerán si se exponen a productos químicos o a la luz solar
Soporte para herramienta de grabado (fabr. cat. F441500015)
- Mantiene la herramienta a mano cuando no se está utilizando
- Moldeado de polietileno
- Pozo para sostener la punta de grabado adicional
Información de órdenes
7 pulg. (17,8 cm) de largo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Battery-powered Engraving Tool Stand |
| Para utilizar con (equipo) | Bel-Art Engraving Tool |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Extra engraving tip |