Learn More
Bel-Art™ Accesorios dentados SP Scienceware™ con conector de reducción
Descripción
- Plástico de polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
- Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | De 4,7 a 6 mm |
| Tamaño de los tubos | For 3/16 in. to 1/4 in. tubing (4.7 to 6mm) |
| Incluye | Conector de reducción |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Racor dentado |