Learn More
Bel-Art™ Accesorios dentados SP Scienceware™ con conector de reducción
Código de producto. 15379658 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
6 a 12,7mm
De 4,7 a 6 mm
Encajan en tubos con DE de 9 × 6 mm
Entre 4,7 y 9,5mm
Entre 9,5 y 12,7mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15379658 De 4,7 a 6 mm paquete de 12
11744935 Entre 4,7 y 9,5mm paquete de 12
12409620 Encajan en tubos con DE de 9 × 6 mm paquete de 12
12429620 6 a 12,7mm paquete de 12
15102335 Entre 9,5 y 12,7mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15379658 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H195580000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos accesorios garantizan una conexión hermética y segura entre tubos con diferentes diámetros internos (DI)
  • Plástico de polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
  • Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con De 4,7 a 6 mm
Tamaño de los tubos For 3/16 in. to 1/4 in. tubing (4.7 to 6mm)
Incluye Conector de reducción
Color Transparente
Tipo de producto Racor dentado