Learn More
Bel-Art™ Soporte para frascos de BOD SP Scienceware™ Soporte para frascos
Código de producto. 11715074 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
:
Soporte para frascos
Código de producto.
11715074 Soporte para frascos
1 options
Código de producto. 11715074
Marca: Bel-Art™ F169680000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asa elevada para facilitar el transporte
El portador de polipropileno tiene capacidad para ocho frascos de demanda biológica de oxígeno de 300 ml estándar
  • Dimensiones: 33 x 17 x 7 cm de Al; 9 cm
  • Las aberturas tienen un diámetro de 7,2 cm
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Admite Frascos de demanda biológica de oxígeno (300 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 8
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,75 × 13,12 × 2,62 pulg (17 × 33 × 7 cm)
Longitud (métrico) 17 cm
Longitud (imperial) 6,75 in
Anchura (imperial) 13,12 in
Altura (imperial) 2,62 in
Tipo de producto Soporte para frascos
Altura (métrico) 7 cm
Anchura (métrico) 33 cm