Includes
Pinza para bolsillo y perilla roscada para ajustar la punta de escritura
Fácil marcado de placas con material fosforescente no tóxico y no radiactivo
- El material fosforescente sólido no gotea ni se seca, (sin bolsa, vial o líquido que pueda derramarse). La energía no radioactiva se puede ajustar mediante la exposición a luz blanca incandescente o fluorescente
- La emisión de energía de entre 3 y 4 minutos deja una impresión distinta sin necesidad de sobreexponer la película
- Las marcas de color verde brillante no se iluminan en la oscuridad, sino que son visibles en condiciones normales y en la placa de rayos X
- Sin emisiones beta u otras emisiones de isótopos; pico espectral, 5600 Å
- La perilla roscada hace avanzar la punta de escritura; los bolígrafos tienen una longitud de 11,4 cm
- No son adecuados para las pantallas de fósforo
Rotulador de alto nivel de energía
Emisión de energía con más fuerza y con ligeramente mayor duración
Adecuados para marcar películas de rayos X similares a Kodak™ XLS
Sin Beta ni otra emisión de isótopos
El marcado no se ve afectado por películas refrigeradas y una pantalla intensificadora no afectará a la intensidad
No adecuados para las pantallas de fósforo
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Felt Tip |
| Tipo de producto | Marcador no radiactivo |
| Color | Verde brillante |
| Incluye | Pinza para bolsillo y perilla roscada para ajustar la punta de escritura |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para marcar varias placas que se van a radiografiar con números de serie, fechas y periodos de exposición, así como para añadir marcas de posición de la placa |
| Cantidad | Unidad |
| Longitud (imperial) | 4,5 in |