Learn More
Bel-Art™ Bolígrafos para radiografías
Código de producto. 12320469 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Ideal para marcar placas de radiografía como Kodak XLS
Ideal para marcar varias placas que se van a radiografiar con números de serie, fechas y periodos de exposición, así como para añadir marcas de posición de la placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
12320469 Ideal para marcar varias placas que se van a radiografiar con números de serie, fechas y periodos de exposición, así como para añadir marcas de posición de la placa cada uno
10719475 Ideal para marcar placas de radiografía como Kodak XLS cada uno
2 options
Código de producto. 12320469
Marca: Bel-Art™ F133500000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Pinza para bolsillo y perilla roscada para ajustar la punta de escritura
Fácil marcado de placas con material fosforescente no tóxico y no radiactivo
  • El material fosforescente sólido no gotea ni se seca, (sin bolsa, vial o líquido que pueda derramarse). La energía no radioactiva se puede ajustar mediante la exposición a luz blanca incandescente o fluorescente
  • La emisión de energía de entre 3 y 4 minutos deja una impresión distinta sin necesidad de sobreexponer la película
  • Las marcas de color verde brillante no se iluminan en la oscuridad, sino que son visibles en condiciones normales y en la placa de rayos X
  • Sin emisiones beta u otras emisiones de isótopos; pico espectral, 5600 Å
  • La perilla roscada hace avanzar la punta de escritura; los bolígrafos tienen una longitud de 11,4 cm
  • No son adecuados para las pantallas de fósforo
Rotulador de alto nivel de energía
Emisión de energía con más fuerza y con ligeramente mayor duración
Adecuados para marcar películas de rayos X similares a Kodak™ XLS
Sin Beta ni otra emisión de isótopos
El marcado no se ve afectado por películas refrigeradas y una pantalla intensificadora no afectará a la intensidad
No adecuados para las pantallas de fósforo
Especificaciones
Estilo de punta Felt Tip
Tipo de producto Marcador no radiactivo
Color Verde brillante
Incluye Pinza para bolsillo y perilla roscada para ajustar la punta de escritura
Para utilizar con (aplicación) Ideal para marcar varias placas que se van a radiografiar con números de serie, fechas y periodos de exposición, así como para añadir marcas de posición de la placa
Cantidad Unidad
Longitud (imperial) 4,5 in