Learn More
Bel-Art™ Baldes SP Scienceware™ de gran tamaño
Cubos resistentes con tapas/cubiertas ajustadas y asas de sujeción chapadas en acero
Marca:  Bel-Art™ F16776-0000
Código de producto. 11880441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Los cubos blancos translúcidos permiten una visualización más sencilla del nivel de líquido
  • El polipropileno es esterilizable en autoclave con vapor (121 °C), el polietileno no es esterilizable en autoclave
  • El balde de 7,6 l tiene un anillo de soporte extraíble de acero chapado y asa de alambre
  • El balde de 13,2 l tiene un asa de alambre oscilante de acero chapado con agarre, sin anillo de soporte
  • Los baldes de mayor tamaño cumplen la especificación MIL-P36257A de EE. UU.