Learn More
Bel Art™ Bandejas de ahorro de anticuerpos SP Scienceware™
Código de producto. 12860713 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,6 x 11,5 cm (0,62 x 4,5 pulg)
6,5 x 6,5 in. (16,5 x 16,5 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12860713 1,6 x 11,5 cm (0,62 x 4,5 pulg) paquete de 5
16695572 6,5 x 6,5 in. (16,5 x 16,5 cm) paquete de 5
2 options
Código de producto. 12860713
Marca: Bel Art™ F451000000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice el uso de los costosos anticuerpos durante las incubaciones gracias a esta bandeja de tamaño óptimo
  • Para los geles midi y mini más populares
  • Apilables, resellables y reutilizables
  • Todas las bandejas incluyen una tapa para proteger contra derrames
  • Las bandejas de un solo carril se suministran como un grupo de cinco carriles unidos; se pueden separar fácilmente a un solo carril antes de su uso
  • Polipropileno; esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1.6 X 11.5 cm per lane
Dimensiones (L x An) 1,6 x 11,5 cm (0,62 x 4,5 pulg)
Color Natural
Altura (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 1,6 cm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de recogida
Anchura (métrico) 11,5 cm
Incluye Tapa acoplada para proteger contra derrames
Longitud (imperial) 0,625 in
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 4,5 in