Descripción
- Armario acrílico con estantes extraíbles de tipo bandeja y con fondos perforados que se deslizan hacia dentro y fuera por los raíles preestablecidos
- La puerta se abre de derecha a izquierda y se cierra con un pestillo de acero inoxidable
- Disponibles con tres estantes
- Se suministra en color transparente y bronce para materiales fotosensibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Bronce |
| Modelo de cabina | Front-loading |
| Material | Acrílico |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Con junta |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en refrigeradores o a temperatura ambiente para materiales fotosensibles |
| Admite | 32 latas |
| Incluye | 3 estantes de tipo bandeja con fondos perforados y que se deslizan hacia dentro/fuera por los rieles preestablecidos, cierre de bloqueo con giro de acero inoxidable para puerta |
| N.º de estantes | 3 estantes extraíbles de tipo bandeja |
| Volumen (imperial) | 0,82 pies cúb. |
| Mostrar más |