Learn More
Bel Art™ Soportes para frascos de ácido/disolvente SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Frascos
Frascos (2,5 l)
Frascos (4 l)
Material:
Polietileno
Polipropileno
Altura (métrico):
32 cm
35 cm
37 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Ofrece protección resistente a roturas para frascos de vidrio
- La tapa de estilo cónico tiene una abertura de 5/8 pulg (16 mm) en la parte superior para la inserción de tubos; simplifica la transferencia de líquidos sin vertido
- La tapa con corte permite el vertido sin retirar la tapa
- Diseñada para contener frascos de reactivos estándar de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | White, Blue |
| Admite | Frascos (4 l) |
| Material | Polietileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Cylindrical |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 370 mm |
| Altura (imperial) | 14,37 in |
| Mostrar más |