Descripción
- Ofrece protección resistente a roturas para frascos de vidrio
- La tapa de estilo cónico tiene una abertura de 5/8 pulg (16 mm) en la parte superior para la inserción de tubos; simplifica la transferencia de líquidos sin vertido
- La tapa con corte permite el vertido sin retirar la tapa
- Diseñada para contener frascos de reactivos estándar de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Frascos |
| Material | Polietileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Cónicos |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para sujetar frascos para reactivo estándares en Estados Unidos |
| Mostrar más |