Learn More
Bel-Art™ Abrazadera para tubos de acetal SP Scienceware™
Código de producto. 12614853 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Color unitSize
12614853 Azul 12 PCS
1 options
Código de producto. 12614853 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F182180000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se deforma, oxida ni corroe
Se puede utilizar con una mano, tiene un bloqueo positivo y los resortes se abren cuando se libera
  • Las mordazas dentadas de 27 mm de longitud proporcionan un cierre seguro en los tubos, como tubos de catéter de 0,82 mm de pared o diluyentes
  • Se desliza sobre el tubo en cualquier punto para facilitar la instalación y. puede dejarse abierto para un almacenamiento cómodo sin flujo de constricción
  • Longitud total, 59 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad 112
Tipo Pinza de tubos
Material Plástico acetálico
Longitud (imperial) 2,31 in
Longitud (imperial) de la abertura De 0 a 77,97 mm (0,31 pulgadas)
Longitud (métrico) 5,867 cm
Longitud (métrico) de la abertura 0 a 0,787 cm
Color Azul
Jaw Type Angular
Diámetro interior (métrico) 1.3 cm