Learn More
Bel-Art™ Accesorios SP Scienceware™ para dispensador de cinta Write-On
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Rollos de cinta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El dispensador de modelo económico (n.º de fabricante F13473-0000) se puede montar en pared vertical u horizontalmente con la plataforma colocada a la izquierda o a la derecha
- Compatible con el bolígrafo para superficie húmeda (se vende por separado), que ofrece un flujo de tinta uniforme en las superficies verticales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para montaje en pared |
| Color | Plata |
| Longitud (métrico) | 13 cm |
| Anchura (métrico) | 13 cm |
| Altura (métrico) | 11 cm |
| Admite | Rollos de cinta |
| Material | Acero inoxidable |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Top Loading |
| Mostrar más |