Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos de centrífuga SP Scienceware ™ de 5 ml
Código de producto. 15333414 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
15333414 40 cada uno
1 options
Código de producto. 15333414 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F185134640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para tubos de centrífuga de 5 ml, incluida la marca Eppendorf, esta gradilla también admite otros tubos con un diámetro de 13 a 16 mm
Para tubos de centrífuga de 5 ml, incluida la marca Eppendorf, esta gradilla también admite otros tubos con un diámetro de 13 a 16 mm
  • Fabricada con plástico de polipropileno blanco resistente a la corrosión
  • Las placas finales tienen asas para facilitar el transporte y el apilamiento
  • Admite 40 tubos en hileras de 4 x 10
  • Altura de estante superior: 3,4cm (1,03 in)
  • Dimensiones: L x An x Al: 26 x 11,3 x 10,5 cm (10,5 x 4,5 x 4,12 pulg.)
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos de centrífuga de 5 ml
Material Polipropileno
Posiciones 40
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,5 x 4,5 x 4,125 pulg (26 x 11,3 x 10,5cm)
Longitud (métrico) 26 cm
Longitud (imperial) 10,5 in
Anchura (imperial) 4,5 in
Altura (imperial) 4,125 in
Tipo de producto Gradilla para tubos para microcentrífuga
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 10,5 cm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 11,3 cm