Descripción
- I.D. increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow
- Molded polypropylene connectors
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Ring diameters are 14, 12.5, 11, 9.5 and 7.9 mm (0.56, 0.50, 0.44, 0.38 and 0.31 in.)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Longitud global (imperial) | 3,5 in |
| Longitud global (métrico) | 90 mm |
| Forma | Recto |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Conector recto 5 en 1 |