Learn More
Bel-Art™ Conectores 5 en 1 SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conector en T 5 en 1
Conector recto 5 en 1
Longitud global (imperial):
3,5 in
4,625 in
Forma:
Recto
T
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Descripción
- El diámetro interno aumenta con el tamaño de la muesca cuando se corta la longitud innecesaria para un flujo sin restricciones
- Conectores de polipropileno moldeado
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Los diámetros de los anillos son 14, 12,5, 11, 9,5 y 7,9 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (imperial) | 4,625 in |
| Longitud global (métrico) | 117,4 mm |
| Forma | T |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Conector en T 5 en 1 |