Learn More
H-B Instrument™ Temporizador de un solo canal DURAC™ con triple alarma
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Dos pilas AAA
- Capacidad de temporización conmutable: 19 horas: 59 minutos/59 minutos: 59 s
- Dirección de la cuenta: arriba/abajo; muestra el tiempo transcurrido tras la cuenta atrás
- Memoria del último tiempo ajustado
- Las alarmas de vibración, luz y zumbador fuerte pueden funcionar al mismo tiempo o apagarse de forma independiente
- La función de confirmación de la pulsación de la tecla proporciona una indicación audible de la entrada de datos
- Acuéstese sobre un banco, use el soporte abatible para una vista vertical o llévelo en una bata de laboratorio gracias al cómodo clip de bolsillo
- Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador electrónico |
| Intervalo de tiempo | 99 min, 59 s |
| Exactitud | ±5 segundos/día |
| Resolución | 1 segundo en pantalla min/s |
| Dirección | Arriba/abajo |
| Batería, tipo | (2) 1,5 V, tipo AAA o equivalente (incluidas) |
| Color | Blanco |
| Visualizar cotas | 35 x 20 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 56 x 32 x 75 cm (2,2 x 1,3 x 3 in) |
| Incluye | Se suministra con certificado de calibración. Este certificado indica la calibración mediante procedimientos NIST y cumple con ANSI/NCSL Z540-1. |
| Mostrar más |