Learn More
H-B Instrument™ Temporizador de un solo canal DURAC™ con entrada directa de diez botones
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Dos pilas AAA
- Capacidad de temporización: 99 minutos: 99 s
- Dirección de recuento: arriba/abajo
- Memoria del último tiempo ajustado
- Alarmas sonoras y visuales; muestra el tiempo transcurrido tras la cuenta atrás
- Opciones de montaje: acuéstese sobre un banco, soporte abatible para vista vertical, clip de bolsillo para sujetar a la bata de laboratorio, respaldo magnético para sujetar superficies metálicas
- Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de canal único |
| Exactitud | ±5 segundos/día |
| Resolución | 1 s |
| Batería, tipo | (2) 1,5 V, tipo AAA o equivalente (incluidas) |
| Incluye | Se suministra con certificado de calibración. Este certificado indica la calibración mediante procedimientos NIST y cumple con ANSI/NCSL Z540-1. |
| Cantidad | 10/Caja |