Learn More
behr Labor-Technik™ Homogeneizador de muestras de agua behrotest™
Descripción
- Se puede transportar con dos asas
- Protegido contra daños en el recipiente superior
- Fácil llenado con inserto de drenaje plano.
- Escalas para una medición exacta de las cantidades de muestra
- Listo para su uso mediante la inserción de la gradilla de transporte en el agitador magnético
- La velocidad del agitador magnético se puede ajustar con un regulador.
- Listo para su uso mediante la inserción de la gradilla de transporte en el agitador magnético
- Escalas para una medición exacta de las cantidades de muestra
- Fácil llenado con inserto de drenaje plano.
- Protegido contra daños en el recipiente superior
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 38402 A 30 |
| Descripción | Dispositivo de homogeneización QMR 25 |
| Volumen (métrico) | 25 l |
| Tipo | Dispositivo de homogeneización |