Learn More
behr Labor-Technik™ Condensador de reflujo behrotest™ Allhin
Descripción
- Con bombillas ovaladas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,0027 m3 |
| Tamaño | Anchura: 0,125m; altura: 0,045m, Profundidad: 0,48m |
| Longitud (métrico) | 0,48 m |
| Anchura (métrico) | 0,125 m |
| Altura (métrico) | 0,045 m |