Learn More
behr Labor-Technik™ Depósito de agua de dilución behrotest™
Descripción
- Incluyen configuración de aireación, visualización de nivel y grifo de detención
- De color (protección ligera), con tapa para facilitar la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Volumen (métrico) | 30 l |
| Incluye | Conexión de aire comprimido y fritas de distribuidor, manguera de refrigeración interna de acero inoxidable y conexión para termostato de recirculación |
| Material | LDPE |
| Tipo | Tanque de agua de dilución |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Diámetro (métrico) | 350 mm |