Learn More
behr Labor-Technik™ Depósito de agua de dilución behrotest™
Código de producto. 10516402
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 l
30 l
60 l
Diámetro (métrico):
350 mm
400 mm
Incluye:
Con fritas de distribuidor y conexión de aire comprimido
Conexión de aire comprimido y fritas de distribuidor, manguera de refrigeración interna de acero inoxidable y conexión para termostato de recirculación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro (métrico) Incluye unitSize
10516402 30 l 350 mm Con fritas de distribuidor y conexión de aire comprimido cada uno
10460071 30 l 350 mm Conexión de aire comprimido y fritas de distribuidor, manguera de refrigeración interna de acero inoxidable y conexión para termostato de recirculación cada uno
10065170 60 l 400 mm Con fritas de distribuidor y conexión de aire comprimido cada uno
3 options
Código de producto. 10516402
Marca: behr Labor-Technik™ B00217792
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El depósito de agua de dilución behr Labor Technik™ behrotest™ está diseñado para recoger los residuos que se descargan directamente de los laboratorios a través de conductos de desagüe especiales.
  • Incluyen configuración de aireación, visualización de nivel y grifo de detención
  • De color (protección ligera), con tapa para facilitar la limpieza
Especificaciones
Color Azul
Descripción Material: Polietileno de baja densidad (LDPE)
Volumen (métrico) 30 l
Incluye Con fritas de distribuidor y conexión de aire comprimido
Material Polietileno de baja densidad (LDPE)
Tamaño Diámetro: 350 mm, Altura: 500 mm
Tipo Tanque de agua de dilución
Altura (métrico) 500 mm
Diámetro (métrico) 350 mm