Learn More
behr Labor-Technik™ Depósito de agua de dilución behrotest™
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 l
30 l
60 l
Diámetro (métrico):
350 mm
400 mm
Incluye:
Con fritas de distribuidor y conexión de aire comprimido
Conexión de aire comprimido y fritas de distribuidor, manguera de refrigeración interna de acero inoxidable y conexión para termostato de recirculación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Incluyen configuración de aireación, visualización de nivel y grifo de detención
- De color (protección ligera), con tapa para facilitar la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Descripción | Material: Polietileno de baja densidad (LDPE) |
| Volumen (métrico) | 60 l |
| Incluye | Con fritas de distribuidor y conexión de aire comprimido |
| Material | Polietileno de baja densidad (LDPE) |
| Tamaño | Diámetro: 400 mm, Altura: 600 mm |
| Tipo | Tanque de agua de dilución |
| Altura (métrico) | 600 mm |
| Diámetro (métrico) | 400 mm |