Learn More
behr Labor-Technik™ Desionizador de agua behropur™ fabricado en nailon
Código de producto. p-7217110
Click to view available options
Caudal:
300 l/h
500 l/h
500 l/h
800 l/h
Capacidad:
1200 l
2400 l
5500 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10544862
Marca: behr Labor-Technik™ B00223475
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hecho de nailon. Intercambiador de iones de lecho mixto cómodo y seguro para cantidades pequeñas y medianas de agua de alta pureza. Suministro para lavadores de instrumental de vidrio de laboratorio, para el mantenimiento general del laboratorio y para pequeños consumidores industriales. Para la desmineralización posterior de sistemas de ósmosis inversa.
  • Aprovechamiento óptimo de la capacidad del intercambiador de iones debido a la distribución absolutamente uniforme del agua en la unidad
    • Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
      • Resistente a la presión de alternancia
        • La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
          • También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
            • Resistencia a la presión de hasta 8 bar
Especificaciones
Descripción Unidad de lecho mixto B10DNZ resistente a la presión fabricada en nailon, resistente a una presión permanente de hasta 8 bar, cartucho de repuesto
Capacidad 1200 l
Caudal 300 l/h
Material Nailon
Modelo B10DNZ
Tipo Desmineralizadores
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (métrico) 22 cm
Fondo (métrico) 60 cm