Learn More
behr Labor-Technik™ Desionizador de agua behropur™ fabricado en nailon
Descripción
Includes
Conductímetro
- Aprovechamiento óptimo de la capacidad del intercambiador de iones debido a la distribución absolutamente uniforme del agua en la unidad
- Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
- Resistente a la presión de alternancia
- La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
- También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
- Resistencia a la presión de hasta 8 bar
- También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
- La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
- Resistente a la presión de alternancia
- Se puede conectar directamente a la red de agua sin tratar y sin un reductor de presión
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Unidad de lecho mixto resistente a la presión B22DN fabricada en nailon, resistente a una presión permanente de hasta 8 bar, completa con medidor de conductividad |
| Capacidad | 2400 l |
| Caudal | 500 l/h |
| Material | Nailon |
| Purification Method | Ósmosis inversa |
| Para utilizar con (aplicación) | Como un intercambiador de iones |
| Incluye | Conductímetro |
| Modelo | B22DN |
| Presión | hasta 8 bar |
| Tipo | Desmineralizadores |
| Mostrar más |