Learn More
behr Labor-Technik™ Desionizador de agua behropur™ para funcionamiento despresurizado
Código de producto. p-7217113
Change view
Click to view available options
Modelo:
B10Z
B5Z
Capacidad:
500 l
1000 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad unitSize
10069090 B5Z 500 l cada uno
10099110 B10Z 1000 l cada uno
2 options
Código de producto. 10069090
Marca: behr Labor-Technik™ B00223465
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intercambiadores de iones de lecho mixto de pared gruesa, robustos y prácticos, fabricados en polietileno azul con salida libre al depósito de almacenamiento. Ideal también para la desmineralización posterior del sistema de ósmosis inversa o para un acuarista ambicioso.
  • Se puede conectar directamente al suministro de agua y está inmediatamente listo para su uso
    • Desaireación automática gracias al suministro de agua desde el fondo
      • Riesgo mínimo de contaminación microbiana gracias a las boquillas con hendidura del suministro de agua sin tratar
        • Las boquillas son resistentes y fáciles de limpiar, sin riesgo de daños por estrés mecánico
          • Sellado extremadamente seguro y a prueba de fugas de las boquillas gracias al proceso de soldadura propio del fabricante
            • El medidor de conductividad está montado directamente en la parte superior
              • B5 y B10 también se pueden utilizar como unidades de pared (soportes de montaje incluidos en el alcance del suministro)
                • También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
                  • La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
Especificaciones
Descripción Cartucho de repuesto B5Z para desionizador de agua
Capacidad 500 l
Caudal 50 l/h
Material Polietileno
Modelo B5Z
Tipo Cartucho de repuesto