Learn More
Invitrogen™ Begelomab Recombinant Mouse Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17788653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17788653 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17788653
Marca: Invitrogen™ MA542036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Begelomab is a biosimilar that targets DPP4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Begelomab
Aplicaciones ELISA, SDS-Page
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen BT 5; SAND-26
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human DPP4/TP103/CD26.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Molécula diana Chemical