missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bedaquiline, MedChemExpress

Código de producto. 16426586
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426586 100 mg 100 miligramos
16468827 5 mg 5 miligramos
16436238 10 mg 10 miligramos
16412367 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426586

Marca: Medchem Express HY14881

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bedaquiline (TMC207) is a diarylquinoline drug and inhibits Mycobacterium tuberculosis (Mtb) F1FO-ATP synthase through targeting of both the c- and the ε-subunit. Bedaquiline has uncoupler activity. Bedaquiline is used for the multi-drug resistant tuberculosis.

Bedaquiline (TMC207) is a diarylquinoline drug and inhibits Mycobacterium tuberculosis (Mtb) F1FO-ATP synthase through targeting of both the c- and the ε-subunit. Bedaquiline has uncoupler activity. Bedaquiline is used for the multi-drug resistant tuberculosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bedaquiline
CAS 843663-66-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H31BrN2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo TMC207 R207910
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (22.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Peso molecular (g/mol) 555.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.5
Porcentaje de pureza 97.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.