missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bedaquiline fumarate, MedChemExpress

Código de producto. 16422367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16422367 50 mg 50 miligramos
16478827 5 mg 5 miligramos
16446238 10 mg 10 miligramos
16436586 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16422367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14881A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.

Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bedaquiline fumarate
Forma física Solid
CAS 845533-86-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H35BrN2O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/C(O)=O)=O.BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Peso molecular (g/mol) 671.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.58
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.