Learn More
Kartell™ Orinal de cama moldeado blanco
Código de producto. 10621942
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10621942 2500 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10621942
Marca: Kartell™ 0058600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El orinal de cama moldeado blanco Kartell™ ofrece una buena resistencia química y térmica y es más adecuado para su uso en hospitales.
  • Para uso en hospitales
  • Fabricado en polipropileno blanco
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C
Especificaciones
Descripción Orinal de cama de polipropileno, 507mm de longitud
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2500 ml
Material Polipropileno
Tipo Orinal de cama
Longitud (métrico) 507 mm
Anchura (métrico) 285 mm
Altura (métrico) 69 mm
Diámetro (métrico) 285 mm