missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BECN1 Monoclonal Antibody (OTI3H8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010142
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17587101 30 μL 30 microlitros
17567101 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17587101 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502517S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BECN1 Monoclonal antibody specifically detects BECN1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno BECN1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H8
Concentración 0.55 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GBA3
N.º de referencia del gen Q9H227
Alias de gen 4921513J16Rik; 5430417M23Rik; APG6; Atg6; ATG6 autophagy related 6 homolog; Bcl-2-interacting protein beclin; beclin 1; beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2-interacting protein); beclin 1 (coiled-coil, myosin-like BCL2 interacting protein); beclin 1 (coiled-coil, myosin-like BCL2-interacting protein); beclin 1, autophagy related; beclin1; beclin-1; Beclin-1; beclin-1; Beclin-1-C 35 kDa; Beclin-1-C 37 kDa; becn1; Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein; coiled-coil, myosin-like BCL2-interacting protein; GT197; hypothetical protein MGC73097; myosin-like BCL2 interacting protein; Protein GT197; testis secretory sperm-binding protein Li 215e; VPS30; zgc:73097
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-150 and 370-469 of human GBA3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57733
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.