missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beclin 2 Antibody [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30171641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30171641 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30171641

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP318253JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Beclin 2 Polyclonal antibody specifically detects Beclin 2 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Beclin 2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BECN1 L1, BECN1L1, BECN1P1, BECN1P1 beclin 1, autophagy related, pseudogene 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide from the C-terminal of Mouse Beclin 2 (aa. 410-421)
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 441925
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.