missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beclin 2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-60984R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Beclin 2 Polyclonal specifically detects Beclin 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Beclin 2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| A8MW95 | |
| BECN2 | |
| A synthetic peptide made to an internal region (within residues 200-300) of the human Beclin 2 protein. [UniProt# A8MW95] | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| BECN1 L1, BECN1L1, BECN1P1, BECN1P1 beclin 1, autophagy related, pseudogene 1 | |
| Rabbit | |
| 50 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Autophagy, Cancer, Tumor Suppressors | |
| 441925 | |
| Store at 4C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido