Learn More
BEC hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
BEC hydrochloride is a slow-binding and competitive Arginase II inhibitor with Ki of 0.31 μM and 30 nM at pH 7.5 and pH 9.5, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BEC hydrochloride |
| Forma física | Powder |
| CAS | 222638-67-7 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C5H13BClNO4S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (217.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (21.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CSCCB(O)O)C(O)=O.[H]Cl |
| Mostrar más |