Learn More
BEC hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16460268
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16460268 5 mg 5 miligramos
16483757 50 mg 50 miligramos
16427808 10 mg 10 miligramos
16423656 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16460268
Marca: Medchem Express HY19548A
MedChemExpress BEC hydrochloride is a slow-binding and competitive Arginase II inhibitor with Ki of 0.31 μM and 30 nM at pH 7.5 and pH 9.5, respectively.
BEC hydrochloride is a slow-binding and competitive Arginase II inhibitor with Ki of 0.31 μM and 30 nM at pH 7.5 and pH 9.5, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BEC hydrochloride
Forma física Powder
CAS 222638-67-7
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H13BClNO4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (217.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (21.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CSCCB(O)O)C(O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 229.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.49
Porcentaje de pureza 98.0%