Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
Código de producto. p-200095926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
16469845 250 mg 250 miligramos
16430719 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16469845
Marca: Medchem Express HY100951
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H4O3S2
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 200.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death