Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vasos de precipitados de forma alta
Código de producto. 10365691
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10365691 600 mL paquete de 10
10507681 2 L paquete de 10
2 options
Código de producto. 10365691
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07004061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12331/ISO 3819
  • Con graduación
  • Con boquilla
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Vidrio de borosilicato (3.3)
Altura (métrico) 150 mm
Incluye Graduación y boquilla
N.° por paquete 10/paq.