Descripción
- PP (polipropileno)
- Translúcido
- Esterilizable en autoclave
- Graduado para mediciones
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro de base (métrico) | 125 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 150 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Suitable for Foodstuff |
| Altura (métrico) | 215 mm |
| Incluye | Handle |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Tipo | Beaker |
| Mostrar más |