Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados con asa y graduaciones transparentes
Código de producto. 10250702 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10250702 500 mL cada uno
11901521 100 mL cada uno
10188511 250 ml cada uno
10366492 1000 ml cada uno
10540883 2000 mL cada uno
10604023 5000 mL cada uno
6 options
Código de producto. 10250702
Marca: Buerkle™ 71020500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los vasos de precipitados Buerkle™ con asa y graduaciones transparentes que ofrecen una excelente resistencia química que los hace utilizables para una amplia gama de requisitos de medición en el laboratorio. El asa rectangular ofrece un soporte y un control de dispensación fiables.
  • PP (polipropileno)
  • Translúcido
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduado para mediciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro de base (métrico) 75 mm
Diámetro del área superior (métrico) 91 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Polypropylene
Para utilizar con (aplicación) Suitable for Foodstuff
Altura (métrico) 133 mm
Incluye Handle
Cantidad 1
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Scale Escala transparente