Descripción
- PP (polipropileno)
- Translúcido
- Esterilizable en autoclave
- Graduado para mediciones
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro de base (métrico) | 50 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 70 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Incluye | Asa |
| Cantidad | 1 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |