Learn More
BOLA Beakerliner
Click to view available options
Altura (métrico):
8,5 mm
21 mm
29 mm
32 mm
48 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5) axially mounted in a guide cage made of PTFE, universal chemical resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | White |
| Altura (métrico) | 8,5 mm |
| Recubrimiento | PTFE |