Learn More
BUCHI Beaker and Drying Flasks for Rotary Evaporators
Código de producto. p-200136254 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Matraz de secado
Matraz de vaso de precipitado
Volumen (métrico):
500 mL
1500 mL
4000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Volumen (métrico) unitSize
15510590 Matraz de secado 500 mL cada uno
15520590 Matraz de secado 1500 mL cada uno
15590580 Matraz de vaso de precipitado 500 mL cada uno
17214664 Matraz de vaso de precipitado 4000 mL cada uno
17224664 Matraz de vaso de precipitado 1500 mL cada uno
5 options
Código de producto. 15510590
Marca: BUCHI 11063158
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Special shaped flasks for large samples and powder drying.
  • For use with the rotary evaporators
  • Available in multiple sizes with different standard joints
Especificaciones
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Matraz de secado
Volumen (métrico) 500 mL