Descripción
- Fabricado en aleación y acero inoxidable con cuatro mordazas revestidas de caucho en pares opuestos
- Todos los pivotes en acero inoxidable
- Accionado por mordazas chapadas en níquel y tornillos gemelos
- La abrazadera se puede utilizar con artículos de hasta 175 mm de diámetro
- Para el uso con vasos de precipitados de 5 l
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera para vaso de precipitados |
| Material | Aleación, acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Vasos de precipitados de hasta 5 l |
| Tamaño (métrico) del asa | 175 mm |
| Jaw Type | Revestimiento de caucho de 4 dientes |
| Recubrimiento | Rubber |