Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos de vaso de precipitados
Código de producto. p-8000729
Click to view available options
Longitud (métrico):
260 mm
355 mm
Bristle Material:
Fibra
Nailon
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12811934
Marca: Pinnacle Brush™ T309
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constructed on galvanised steel wire handle. Pinnacle Brush™ Beaker Brushes have nylon bristles for gentle cleaning.
  • Galvanized steel handle
  • Nylon bristles
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para frascos
Bristle Material Fibra
Material del mango Cable de acero
Diámetro (métrico) 4.5 cm
Longitud (métrico) 260 mm
Longitud del cepillo (métrico) 9.5 cm
Longitud del mango (métrico) 17.5 cm
Cantidad 10 paquete
Tamaño Brush Circumference: 14 cm