Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Código de producto. p-7219140
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe UE
Sin enchufe
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17241752 Sin enchufe cada uno
17251752 Enchufe UE cada uno
2 options
Código de producto. 17241752
Marca: Scientific Industries 83041307
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bead Genie es un batidor de gránulos ideal para aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización, ya que utiliza un agresivo movimiento de mezcla vertical. No se necesitan accesorios adicionales para su uso.
  • El batidor de gránulos utiliza un agresivo movimiento de mezcla vertical ideal para aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización
  • Los gránulos también están disponibles, pero se venden por separado
Especificaciones
Tipo de producto Bead Genie
Tensión 10/240/440 V
Requisitos eléctricos 230 V
Hertz 47/63 Hz
Fondo (imperial) 6,5 pulg
Fondo (métrico) 165 mm
Altura (imperial) 13 pulg
Altura (métrico) 330 mm
Longitud (imperial) 6,5 pulg
Longitud (métrico) 165 mm
Anchura (imperial) 4,8 pulg
Anchura (métrico) 122 mm
Material Fundición de cinc
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de lisado, extracción u homogeneización
Para utilizar con (equipo) Soportes para tubos y gránulos
Admite Admite 12 microtubos, 6 tubos de 15 ml y 3 tubos de 50 ml
Incluye Soportes para tubos
N.º de carreras De 500 a 4800 carreras/min. (De 250 rpm a 2400 rpm)
Tipo de tapón Sin enchufe
Temporizador De 1 s a 99 min o continuo
Estilo de los tubos Vertical y horizontal
Peso (imperial) 13 lb
Peso (métrico) 6 kg