Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Vogel y Johnson
Descripción
- Formulación: Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, manitol 10 g/l, fosfato dipotásico 5 g/l, cloruro de litio 5 g/l, glicina 10 g/l, agar 15 g/l, rojo de fenol 25 g/l
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario
Certifications
BAM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar Vogel y Johnson |
| Tipo de producto | Agar Vogel Johnson |
| Formulación | Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, manitol 10 g/l, fosfato dipostásico 5 g/l, cloruro de litio 5 g/l, glicina 10 g/l, agar 15 g/l, rojo de fenol 25 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la detección temprana de estafilococos coagulasa-positivos que fermentan manitol |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |