Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio de ensayo de vitamina B12
Descripción
Información de órdenes
Los precios son por unidades de una cada una, a menos que se especifique lo contrario
Certifications
ISO, 9000
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, 9000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Medio de ensayo de vitamina B12 |
| Tipo de producto | Medio de ensayo de vitamina B12 |
| Formulación | 12 g/l de casaminoácidos (ensayo con vitaminas), 40 g/l de dextrosa, 20 g/l de acetato de sodio, 0,2 g/l de L-cistina, 0,2 g/l de DL-triptófano, 20 mg/l de adenina, 20 mg/l de guanina, 20 mg/l de uracilo, 1 mg/l de xantina, 2 mg/l de clorhidrato de tiamina, 2 mg/l de riboflavina, 2 mg/l de niacina, 200 μg/l de pantotenato de calcio, 4 mg/l de hidrocloruro de piridoxina, 200 μg/l de ácido p-aminobenzoico, 10 μg/l de biotina, 100 μg/l de ácido fólico, 2 g/l de polisorbato 80, 1 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de fosfato monopotásico, 0,4 g/l de sulfato de magnesio, 20 mg/l de cloruro sódico, 20 mg/l de sulfato ferroso, 20 mg/l de sulfato de manganeso |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinar la concentración de vitamina B12 mediante la técnica de ensayo microbiológico |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.