Learn More
BDCA-2 (CD303) Mouse anti-Human, BV421, Clone: V24-785, BD Horizon™
Código de producto. p-7147106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15815049 25 Tests cada uno
15805049 100 Tests cada uno
2 options
Código de producto. 15815049
Marca: BD Biosciences 566428
Mouse Monoclonal Antibody
BDCA-2 (CD303) Monoclonal antibody specifically detects BDCA-2 (CD303) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BDCA-2 (CD303)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon V24-785
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ