Learn More
BDCA-2 (CD303) Mouse anti-Human, BV421, Clone: V24-785, BD Horizon™
Código de producto. 15815049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15815049 25 Tests cada uno
15805049 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15815049 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566428
Mouse Monoclonal Antibody
BDCA-2 (CD303) Monoclonal antibody specifically detects BDCA-2 (CD303) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BDCA-2 (CD303)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon V24-785
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ